Merck
31209
Supelco
トルクロホスメチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O-(2,6-ジクロロ-4-メチルフェニル) O,O-ジメチルホスホチオエート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11Cl2O3PS
CAS番号:
分子量:
301.13
Beilstein:
2136521
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COP(=S)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl
InChI
1S/C9H11Cl2O3PS/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)14-15(16,12-2)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
OBZIQQJJIKNWNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tolclofos-methyl is a fungicide, effective in controlling Rhizoctonia solani andCorticium rolfsii.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tolclofos-methyl may be used as a reference standard for the determination of the analyte in fruits and vegetables using atmospheric pressure gas chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
31209-250MG:
31209-VAR:
31209-BULK:
31209S-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mode of antifungal action of a new fungicide, tolclofos-methyl.
Mode of Action, Metabolism and Toxicology, 153-157 (1983)
Simultaneous determination of organophosphorus pesticides in fruits and vegetables using atmospheric pressure gas chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry.
Cheng Z, et al.
Food Chemistry, 231, 365-373 (2017)