アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n/D 1.501-1.503
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
InChI Key
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
323.6 °F - closed cup
引火点(℃)
162 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
52184-VAR:
52184-1ML:
52184-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック