APIファミリー
octinoxate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI Key
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したオクチノキサートUSP標準品。
水素炎イオン化検出器を備えたガスクロマトグラフィーによるオクチノキサートのアッセイ時の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
水素炎イオン化検出器を備えたガスクロマトグラフィーによるオクチノキサートのアッセイ時の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
379.4 °F
引火点(℃)
193 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1477900-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Octinoxate
United States Pharmacopeia, 43(3), 3225-3225 (2020)
Journal of the American College of Cardiology, 65(10), 999-1009 (2015-03-15)
Treatment for claudication that is due to aortoiliac peripheral artery disease (PAD) often relies on stent revascularization (ST). However, supervised exercise (SE) is known to provide comparable short-term (6-month) improvements in functional status and quality of life. Longer-term outcomes are