Merck
52485
Supelco
Mepiquat-d16 chloride
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,1-Dimethylpiperidinium-d16 chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D16ClN
分子量:
165.76
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥98 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
関連するカテゴリー
詳細
Mepiquat-d16 chloride is an isotope-labeled analog of the plant growth regulator, mepiquat chloride.
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52485-5MG:
52485-BULK:
52485-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
FT-Raman determination of Mepiquat chloride in agrochemical products
Quintas Guillermo, et al.
Vibrational Spectroscopy, 36(1), 41-46 (2004)