製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥99% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+2
SMILES記法
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
InChI Key
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
15N enrichment ≥98 atom% based upon labeld precursor
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90479-VAR:
90479-BULK:
90479-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.