安全性情報
929565
Sigma-Aldrich
Glyphosate-1,2-13C2,15N
≥98 atom %, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2CH815NO5P
CAS番号:
分子量:
172.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
質量シフト
M+3
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929565-1MG:
929565-VAR:
929565-1MG-PW:
929565-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)