製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=NC=C(CN2C(N[N+]([O-])=O)=NC=C2)C=C1
InChI
1S/C9H8ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5H,6H2,(H,11,13)
InChI Key
TYLCDJYHUVCRBH-UHFFFAOYSA-N
詳細
Find more information here: Neonicotinoids
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
34534-BULK:
34534-10MG:
34534-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
欧州連合は、屋外の農作物に使用するとミツバチを危険にさらすと考えられることから、3種類のネオニコチノイド殺虫剤の使用禁止を2018年4月27日(金)に決定しました。このアプリケーションでは、タンポポの花から採ったこれらの禁止化合物とその他の化合物をQuEChERS法とLC-MS法で分析した例を示します。
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.