製品種目
VETRANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
RSLNRVYIRDVHLY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
53541-BULK:
53541-10MG:
53541-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)