Merck
54918
Sigma-Aldrich
(S)-2-ヒドロキシ酪酸
for chiral derivatization, ≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
1720940
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥97.0% (T)
≥97.0%
グレード
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
≥97.0%
フォーム
solid
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carlos Calderón et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 194-200 (2017-02-01)
Chiral short chain aliphatic hydrocarboxylic acids (HCAs) are common compounds being part of different biological processes. In order to control and understand these processes is of pivotal importance to determine the identity of the involved enantiomer or their enantiomeric ratio.