Merck
632546
Supelco
メタノール 溶液
≥99.5%, suitable for UHPLC, mass spectrometry (MS), HPLC, contains 0.10% (v/v) formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH4O
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
3662861
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥99.5%
テクニック:
HPLC: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
bp:
65.4 °C
蒸気圧:
410 mmHg
製品名
メタノール 溶液, contains 0.10 % (v/v) formic acid, UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
410 mmHg
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
含みます
0.10 % (v/v) formic acid
expl. lim.
5.5-44 %
テクニック
HPLC: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
透過率
230 nm, ≥10%
254 nm, ≥90%
bp
65.4 °C
mp
-98 °C
微量陽イオン
Ca: ≤0.5 ppm
K: ≤0.5 ppm
Mg: ≤0.5 ppm
Na: ≤2 ppm
HPLCグラジエント
≤10 mAU at 254 nm
≤20 mAU at 210 nm
適合性
suitable for LC-MS
フォーマット
mixture
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このプレブレンド溶媒は、時間のかかる移動相調製、ならびに不純物移動相に起因するサンプル情報の喪失や装置のダウンタイムを排除します。ベースラインを安定させ、バックグラウンドノイズを最小限にするために、ギ酸などの超純酸で調製されています。
アプリケーション
HPLCおよびLC-MSでの使用向けに設計。
調製ノート
0.2 μmフィルターで濾過滅菌済みの製品。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
632546-18L:4548173174471
632546-4L:
632546-BULK:
632546-4X4L:4548173174488
632546-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Haruka Oda et al.
Biomaterials, 56, 86-91 (2015-05-03)
A large number of lineage-committed progenitor cells are required for advanced regenerative medicine based on cell engineering. Due to their ability to differentiate into multiple cells lines, multipotent stem cells have emerged as a vital source for generating transplantable cells