安全性情報
69246
Supelco
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
100
200
認証
EN 14039
ISO 16703
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.686 g/mL at 20 °C
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Contains Mineral oil type A and B diluted with n-heptane; contains n-decane and n-tetracontane as internal standards.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69246-100ML-KC-F:
69246-2ML:
69246-VAR-F:
69246-2ML-F:
69246-2ML-F-KC:
69246-10ML-F:
69246-5X2ML-F-KC:
69246-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
フロリジル® for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
Supelco
03286
フロリジル®
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)