Merck
71015BC
Millipore
Assurance® GDS MPX Top 7 STEC Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
NA.85
認証:
AOAC® (PTM)
適合性:
for use with GDS Rotor-Gene
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
メーカー/製品名:
Assurance GDS®
BioControl Systems 71015-100
BioControl Systems 71015-576
アプリケーション:
food and beverages
pathogen testing
テクニック:
PCR: suitable
保管温度:
2-8°C
製品名
GDS MPX Top 7 STEC, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 and the "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
認証
AOAC® (PTM)
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 100 tests
メーカー/製品名
Assurance GDS®
BioControl Systems 71015-100
BioControl Systems 71015-576
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS Rotor-Gene
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
保管温度
2-8°C
詳細
Assurance® GDS is an advanced genetic detection system for food pathogens. The MPX Top 7 STEC is an automated nucleic acid amplification system for the detection of E. coli O157:H7 and the "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC). The Top Six non-O157 STEC are defined as E. coli belonging to serogroups O103, O111, O121, O145, O26, or O45 that possess both the eae gene and at least one of the shiga toxin genes (stx1 or stx2). Assurance® GDS MPX Top 7 STEC utilizes a proprietary PickPen® IMS-based sample preparation procedure to quickly and effectively capture organisms belonging to the 7 specific Top STEC O serogroups prior to genetic analysis for the associated pathogenicity genes.
アプリケーション
Assurance® GDS MPX Top 7 STEC is suitable for the detection of E. coli O157:H7 and the “Top Six” non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in foods, ingredients, and environmental samples.
特徴および利点
  • Following sample preparation with IMS against the Top 7 O groups, samples are analyzed with a single multiplex assay for the presence of (eae), stx1, and stx2
  • Assurance® GDS MPX Top 7 STEC assay includes a separate target and differentiated result for E. coli O157:H7
  • Single-step 10-18 h enrichment in mEHEC®, enrichment media common to all BioControl methods for E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
構成
  • MPX Top STEC Amplification Tubes
  • Top 7 STEC Concentration ReagentResuspension Buffer TqTop STEC Wash Solution
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
mEHEC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.