product name
GDS EHEC ID for E.coli O157:H7 TQ,
認証
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
according to AOAC® (PTM)
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Escherichia coli (O157:H7)
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Assurance® GDS is an advanced genetic detection system for food pathogens. EHEC ID for E.coli O157:H7 Tq is a secondary automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic E. coli O157:H7. Assurance® GDS utilizes a proprietary PickPen® IMS-based sample preparation procedure to quickly and effectively capture organisms belonging to E.coli O157:H7 prior to genetic analysis for the associated pathogenicity genes.
アプリケーション
Assurance® GDS EHEC ID for E.coli O157:H7 Tq is designed to follow GDS E. coli O157:H7 Tq assay (PN 71007BC) to detect pathogenic E. coli O157:H7 in raw beef, finely textured beef (FTB), and carcass cloths. Additionally, Assurance® GDS EHEC ID can be used to confirm isolated colonies from presumptive positive samples for E. coli O157:H7.
特徴および利点
- Designed specifically to follow the GDS E. coli O157:H7 Tq assay
- Results available as fast as 12 hours for composite 375 g samples
- Single harmonized proprietary mEHEC enrichment
- Validated for raw ground beef, raw beef trim, finely textured beef (FTB), and carcass cloths
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and fast time to results
構成
Each 52 test kit includes:
- EHEC ID Amplification Tubes
- O157 Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash solution
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
資料
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.