product name
GDS MPX ID for Top STEC, BioControl, Molecular based secondary screening PCR test for the detection and identification of "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food and environmental samples
認証
AOAC® (PTM)
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 52 tests
メーカー/製品名
Assurance GDS®
BioControl Systems 71019-52
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS Rotor-Gene
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Designed specifically to follow GDS MPX Top STEC assays
- Identification of the specific O serogroup(s) responsible for the positive STEC result and verifies that all targets relevant to the definition of a Top 6 STEC (eae, stx and O group) are present within a single organism
- Confirm isolated colonies from samples presumptive positive for Top 6 STEC
- Utilizes the same single-step mEHEC® enrichment media common to all BioControl methods for Salmonella, E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
- Only 14 hours from start to finish
構成
- MPX Group 1 STEC Amplification Tubes
- MPX Group 2 STEC Amplification Tubes
- Top 6 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
適合性
試験法
法的情報
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
資料
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.