product name
GDS E. coli O157:H7 Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
認証
Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 100
メーカー/製品名
BioControl Systems 71007-100
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Escherichia coli (O157:H7)
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Results available as fast as 8 hours for 25 g samples / 10 hours for composite 375 g samples.
- Positive samples can be confirmed for stx genes in an additional 2 hours with GDS Shiga Toxin Genes (O157) assay (PN 71005BC).
- Validated for ground beef, beef trim, leafy greens, juices, and sprout irrigation water.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and fast time to results.
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents.
構成
- E. coli O157:H7 Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- O157 Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
適合性
試験法
法的情報
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
資料
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck KGaA.
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.