製品名
GDS Salmonella Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
認証
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AFNOR
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 576 tests
メーカー/製品名
BioControl Systems 71008-576ATM
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Salmonella spp.
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Next day results for foods utilizing a single enrichment media
- Harmonized enrichment medias for testing samples for other pathogen targets in addition to Salmonella.
- Validated for raw beef, raw pork, raw ground turkey, poultry carcass rinse, raw shrimp, non fat dry milk, liquid milk, egg, spices, peanut butter, pasta, stainless steel, rubber, concrete, among others.
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample preparation, does not require heating blocks or preparation of reagents
構成
- Salmonella Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34724BC Resuspension Buffer Tq
適合性
試験法
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)