Merck
72610
Sigma-Aldrich
3′-ニトロアセトフェノン
purum, ≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
165.15
Beilstein:
743002
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
77-80 °C
官能基
ketone
nitro
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
376.9 °F - closed cup
引火点(℃)
191.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72610-500G-F:
72610-BULK-F:
72610-100G-F:
72610-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)