蒸気密度
5.5 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73982-BULK:
73982-VAR:
73982-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック