certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI Key
FZXISNSWEXTPMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
74124-BULK:
74124-VAR:
74124-50MG:
試験成績書(COA)