certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
3.81 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 132 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
930 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI Key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74347-VAR:
74347-100MG:
74347-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック