Merck
74350
Supelco
2-ピコリン
analytical standard
別名:
α-ピコリン, 2-メチルピリジン, NSC 3409
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N
CAS番号:
分子量:
93.13
Beilstein:
104581
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 24.4 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
自己発火温度
995 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.499-1.502
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI Key
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Picoline is a flavor and fragrance standard used for the quality control of food and cosmetic products. It is an isomer of methylpyridine and also a volatile flavor compound reportedly identified in dark chocolates, roasted sesame seed oil, wild rice (Zizania palustris L.), etc.
アプリケーション
2-Picoline may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Cigarette smoke using reversed-phase high-performance liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometric method (RP-HPLC–ESI-MS/MS).
  • Chinese faint-scent cigarettes using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74350-500MG:
74350-100MG:
74350-BULK:
74350-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ピリジン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270970
ピリジン
Identification of aroma types and their characteristic volatile compounds of Chinese faint-scent cigarettes based on descriptive sensory analysis and GC?MS and partial least squares regression
Yin F, et al.
European Food Research and Technology, 242(6), 869-880 (2016)
Matrix effects on flavour volatiles release in dark chocolates varying in particle size distribution and fat content using GC?mass spectrometry and GC?olfactometry
Afoakwa OE, et al.
Food Chemistry, 113(1), 208-215 (2009)
Aroma-active compounds of wild rice (Zizania palustris L.)
Cho S and Kays JS
Food Research International, 54(2), 1463-1470 (2013)
Review on Volatile Flavor Components of Roasted Oilseeds and Their Products
Cuicui LI, et al.
Green Chemistry, 1(4), 151-156 (2018)
Determination of pyridine, 2-picoline, 4-picoline and quinoline from mainstream cigarette smoke by solid-phase extraction liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry
Saha S, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(3), 307-311 (2010)