グレード
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
品質水準
蒸気密度
5.96 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 47.8 °C)
自己発火温度
401 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
H&D Fitzgerald Ltd.
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76081-10ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane