安全性情報
80885
Supelco
S-Desoxybrevetoxin B2-(carboxyethyl-13C3,42-d,15N) solution
10 μg/g in methanol (nominal concentration), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C50DH7815NO16S
分子量:
1023.23
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/g in methanol (nominal concentration)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Brevetoxin for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the isotope-labelled analog of S-Desoxybrevetoxin B2
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80885-0.5ML-BULK:
80885-0.5ML:
80885-0.5ML-SBULK:
80885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)