certified reference material
TraceCERT®
品質水準
フォーム
solution
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
フォーマット
single component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@]2([C@H](O[C@@H](C[C@@H]2O)CC(=C)C=O)C[C@@H]3O[C@H]4[C@@H](O[C@H]5[C@@](O[C@H]6[C@@](O[C@]7([C@@H](O[C@H]8[C@@H](O[C@H]9[C@@H](O[C@H]%10[C@@](O[C@H]%11[C@@H](OC(=O)C=C%11C)C%10)(C9)C)C[C@H]8C)CC7)C6)C)(C5)C)(C\C=C/4)C)C[C@H]31)C
InChI
1S/C50H70O14/c1-25(24-51)14-28-17-37(52)50(8)41(54-28)19-33-34(61-50)18-32-29(55-33)10-9-12-46(4)42(58-32)23-49(7)40(62-46)21-39-47(5,64-49)13-11-30-44(60-39)26(2)15-31-36(56-30)22-48(6)38(57-31)20-35-45(63-48)27(3)16-43(53)59-35/h9-10,16,24,26,28-42,44-45,52H,1,11-15,17-23H2,2-8H3/b10-9-/t26-,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,41-,42-,44-,45-,46+,47-,48+,49+,50+/m1/s1
InChI Key
LYTCVQQGCSNFJU-FGRVLNGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80589-0.5ML:4548173367217
80589-0.5ML-SBULK:
80589-BULK:
80589-0.5ML-BULK:
試験成績書(COA)