Merck
89428
Supelco
Flubendiamide-(Ph-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N2-[1,1-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-iodo-N1-{2-methyl-d3-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}-1,2-benzenedicarboxamide, Flubendiamide-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23D3H19F7IN2O4S
分子量:
685.41
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
89428-VAR:
89428-5MG:4548173349954
89428-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)