安全性情報
89465
Supelco
TISAB I 溶液
別名:
トータルイオン強度調節バッファーI 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
フォーム
liquid
品質水準
pH
2.0-2.5
密度
1.05 g/mL at 20 °C
詳細
TISABはイオン強度およびpHを一定に維持する作用があることから、一般にサンプルへの添加剤として使用されます。主として金属-F錯体の錯体解離に使用されます。TISAB Iは、NaClと氷酢酸、クエン酸三ナトリウムおよびNaOHを使用して調製できます。詳細については、メルクのSensor Applicationsポータルをご覧ください。
アプリケーション
TISAB Iは、フッ化物イオン感応電極を使用したフッ化物イオン濃度の測定に使用されています。TISAB Iは、Ca、Mg、Clなどの存在下でISEを用いてフッ化物を測定する際に使用されるイオン強度バッファーです。この溶液のpHは2~2.5ですが、NaOHを用いてpH 5~5.5まで滴定できます。
その他情報
Ca、Mg、Clなどの存在下、ISEでのフッ化物の測定に使用されるイオン強度バッファーです。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89465-500ML:
89465-BULK:
89465-100ML:
89465-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dependence of Nanotextured Titanium Orthopedic Surfaces on Electrolyte Condition.
Bhosle, Sachin M., Radheshyam Tewari, and Craig R. Friedrich.
Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology, 6.04, 164-164 (2016)
Use of a total ionic strength adjustment buffer for electrode determination of fluoride in water supplies.
M S Frant et al.
Analytical chemistry, 40(7), 1169-1171 (1968-06-01)
A study on fluoride sorption by montmorillonite and kaolinite.
Agarwal, Meetu, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 141.1-4, 247-261 (2002)