安全性情報
89466
Supelco
TISAB II 溶液
別名:
全イオン強度調整緩衝液II 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
フォーム
liquid
品質水準
密度
1.18 g/mL at 20 °C
詳細
詳細については、メルクのSensor Applications(センサー用途)のポータルをご覧ください。
TISABはイオン強度とpHを一定に維持するのに役立つため、通常、サンプルと混合されます。主に金属-F錯体を分解するために使用されます。TISAB IIは、NaClと氷酢酸、1,2-シクロヘキシレンジニトリロ四酢酸およびNaOHを使用して調製できます。また、フッ化物イオン対を加水分解してフルオリドイオンを生成する高濃度のカチオンキレート剤も有しています。
アプリケーション
TISAB IIは、フルオリドイオン感応性電極を使用して歯科用ワニスの総フッ化物濃度を測定するために使用されます。また、Fe(III)およびSiの存在下でのフッ化物の測定に使用される場合もあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89466-500ML:
89466-VAR:
89466-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Method for the analysis of total fluoride in fluoride-releasing dental varnishes.
Carey CM, Coleman SS.
Caries Research, 48(4), 306-311 (2014)
A study on fluoride sorption by montmorillonite and kaolinite.
Agarwal, Meetu, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 141.1-4, 247-261 (2002)