Merck
90053
Supelco
メチル (E)-α-(メトキシイミノ)-2-(2-メチルフェノキシメチル)フェニルアセテート
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
クレソキシムメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO4
CAS番号:
分子量:
313.35
Beilstein:
8330581
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
SMILES記法
CO\N=C(\C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccccc2C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-13-8-4-7-11-16(13)23-12-14-9-5-6-10-15(14)17(19-22-3)18(20)21-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b19-17+
InChI Key
ZOTBXTZVPHCKPN-HTXNQAPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90053-50MG:
90053-VAR:
90053-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)