Merck
37899
Supelco
クレソキシムメチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
メチル (E)-α-(メトキシイミノ)-2-(2-メチルフェノキシメチル)フェニルアセテート, クレソキシムメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO4
CAS番号:
分子量:
313.35
Beilstein:
8330581
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
97-102 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CO\N=C(\C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccccc2C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-13-8-4-7-11-16(13)23-12-14-9-5-6-10-15(14)17(19-22-3)18(20)21-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b19-17+
InChI Key
ZOTBXTZVPHCKPN-HTXNQAPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kresoxim-methyl is a strobilurin fungicide, which find applications in controlling pathogens in fruit cultivations like grapes, strawberries, tomatoes and also vegetables.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37899-100MG:
37899-BULK:
37899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
チフルザミド PESTANAL®, analytical standard
Supelco
49792
チフルザミド
ジチアノン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45462
ジチアノン
シプロジニル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34389
シプロジニル
プロクロラズ PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45631
プロクロラズ
テルブホス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45313
テルブホス
Isoproturon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36137
Isoproturon
イプロジオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36132
イプロジオン
F Salmon et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 26(8), 803-811 (1996-08-01)
1. The possibility of using hepatocytes from food-producing animals in order to determine the metabolic routes of pesticides has been studied using a strobilurin fungicide (BAS 490 F). Hepatocytes suspensions were prepared from goat, pig, hen, and rat and the
Biokinetic properties of BAS 490 F and some related compounds.
H Köhle et al.
Biochemical Society transactions, 22(1), 65S-65S (1994-02-01)
Determination of pyrimethanil and kresoxim-methyl in green groceries by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography?mass spectrometry
Navalon A, et al.
Journal of Chromatography A, 975, 355-360 (2002)
Binding of BAS 490 F to bc1-complex from yeast.
F Roehl
Biochemical Society transactions, 22(1), 64S-64S (1994-02-01)
Ioannis F Kalampokis et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 115, 52-63 (2018-03-05)
The development of fungicide-resistant fungal populations represents a major challenge for the agrochemical and agri-food sectors, which threatens food supply and security. The issue becomes complex for fungi that cause quantitative and qualitative losses due to mycotoxin biosynthesis. Nonetheless, currently