Merck
910910
Sigma-Aldrich
5-Deoxy-D-ribose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O4
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
NACRES:
NA.22
形状
viscous liquid
保管温度
−20°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
InChI Key
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
910910-1G:
910910-BULK:
910910-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)