Merck
93335
Sigma-Aldrich
ユウロピウム(III)トリス[3-(ヘプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-d-カンホラート]
puriss. p.a., for NMR spectroscopy
別名:
Eu(hfc)3, トリス[3-(ヘプタフルオロプロピルヒドロキシメチレン)-d-カンホラト]ユウロピウム(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H42EuF21O6
CAS番号:
分子量:
1193.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for NMR spectroscopy
puriss. p.a.
品質水準
フォーム
powder
mp
~160 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=C(O[Eu](OC(=C3C4CC[C@@](C)(C3=O)C4(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)OC(=C5C6CC[C@@](C)(C5=O)C6(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C14H15F7O2.Eu/c3*1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21;/h3*6,23H,4-5H2,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*9-7+;/t3*6-,11+;/m111./s1
InChI Key
VGLKHVQPWGFXEG-PSMAIOHISA-K
アプリケーション
It may be used as the NMR shift reagent in the 1H NMR analysis to determine the following:
  • Enantiomeric purities of the precursors of trisporic acids A, B and related products.
  • Optical purity of racemic 6,7-dichloro-5-methoxy-2-methyl-2-phenyl-1 indanone.
  • Epimeric purity of 4-methylsulfinylbutylglucosinolate.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
NMRによるエナンチオマー比の決定に用いるキラルシフト試薬です。極性溶媒中で測定します。ランタニドシフト試薬として用います
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93335-BULK:
93335-250MG:
93335-VAR:
93335-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Calmes et al.
Tetrahedron, 43, 2285-2285 (1987)
Optical purity determination and 1H-NMR spectral simplification with lanthanide shift reagents-VIII. An indacrinone precursor, 6, 7-dichloro-5-methoxy-2-methyl-2-phenyl-1-indanone.
Hatzis A and Rothchild R.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 4(4), 443-449 (1986)
Determination of the absolute configuration of the glucosinolate methyl sulfoxide group reveals a stereospecific biosynthesis of the side chain.
Vergara F, et al.
Phytochemistry, 69(15), 2737-2742 (2008)
Enantioselective synthesis of the white key intermediate for the synthesis of trisporic acids.
Bacigaluppo JA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(10), 1877-1880 (1994)
Pirkle et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1025-1025 (1979)