Merck
97085
Supelco
Benzylidene camphor sulfonic acid
analytical standard
別名:
α-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid, 3-Benzylidenecamphor-4′-sulphonic acid, 4′-Sulfo-3-benzylidenecamphor, 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, BCSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20O4S
CAS番号:
分子量:
320.40
Beilstein:
14648450
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤8.0% water (calc. from elemental analysis)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-
InChI Key
KKJKXQYVUVWWJP-RAXLEYEMSA-N
詳細
Benzylidene camphor sulfonic acid (BCSA) is an organic ultraviolet absorbing compound used primarily in cosmetics (sunscreens, lipsticks, shampoos and hair sprays).
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
97085-BULK:
97085-VAR:
97085-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic UV filters and their photodegradates, metabolites and disinfection by-products in the aquatic environment.
Diaz-Cruz MS, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 27(10), 873-887 (2008)