Merck
ATG002
Sigma-Aldrich
A549 EGFR Antigen Panel Cell Lines
別名:
A549 Cell Panel, A549 EGFR Cell Lines, EGFR Antigen Panel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
由来生物
human lung (carcinoma)
成長モード
adherent
形態
epithelial
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
This product is a panel of three (3) genetically modified cell lines involving the EGFR gene. The panel consists of a EGFR knockout cell line (EGFR-/-) as well as a EGFRlow and a EGFRhigh expression cell line. The EGFR-/- cell line was generated using CompoZr Zinc Finger Nuclease technology, and the two EGFR expression cell lines were generated using MISSION® lentivirus. The EGFRlow and EGFRhigh cell lines express EGFR at low and high levels relative to the EGFR-/- cell line (EGFRhigh > EGFRlow > EGFR-/-) as measured via fluorescence-activated cell sorting (FACS). As a comparison, wild type A549 cells demonstrate EGFRmedium expression as measured via FACS.
The STR profile of these cell lines match that of its parental cell line - ECACC catalog number 86012804.
細胞株の説明
Derived from a 58 year old Caucasian male. The cells can synthesise lecithin utilising the cytidine diphosphocholine pathway. Occasional cells may also contain inclusion bodies although they are not known to carry any human pathogen.
特徴および利点
The A549 EGFR antigen panel cell lines feature EGFR expressed at varying levels (KO, low, and high). These cell lines enable researchers to screen and evaluate the efficacy and potency of EGFR-targeted immunotherapies in a biologically-relevant cellular research model.
構成
ATG002A-1VL: A549 EGFR Knockout
ATG002B-1VL: A549 EGFR Low
ATG002C-1VL: A549 EGFR High
品質
Tested for Mycoplasma, bacterial and fungal content, post-freeze viability, and short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification.
法的情報
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)