安全性情報
B0200050
Baclofen impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10ClNO
CAS番号:
分子量:
195.65
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
baclofen
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
OVRPDYOZYMCTAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Baclofen impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
B0200050-50MG:
B0200050:
B0200050-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)