Merck
BP331
チオ-TEPA
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
N,N′,N″-トリエチレンチオホスホルアミド, Thio-Tep, チオテフ, チオフォシル, チオフォジル, チオホジル, チオホスファミド, トリス(アジリジニル)ホスフィンスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N3PS
CAS番号:
分子量:
189.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
thiotepa
形状
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
InChI
1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
InChI Key
FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Thiotepa BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Thiotepa Injection
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
    保管分類コード
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    Jan Code
    BP331:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)