Merck
BP449
プロゲステロン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-プレグネン-3,20-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
Beilstein:
1915950
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
progesterone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
128-132 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Progesterone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Progesterone Injection
  • 生物化学的/生理学的作用
    子宮内膜の成熟と分泌活性を誘導し、排卵を抑制します。プロゲステロンは乳がんの原因にかかわっています。
    包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    黄体で産生されるステロイドホルモンです。
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP449:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 1