Merck
P7556
Sigma-Aldrich
プロゲステロン-水溶性
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
プロゲステロン:HBC複合体, プロゲステロン:メチル-β-シクロデキストリン複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物:
synthetic (organic)
フォーム:
powder
アッセイ:
≥65% (HPLC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥65% (HPLC)
フォーム
powder
濃度
≥65% (HPLC)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロゲステロンは、卵巣が分泌するステロイドホスモンです。
アプリケーション
この製品の結合アッセイへの使用は推奨されません。
プロゲステロン-水溶性は、次の用途で使用されています。
  • 卵母細胞複合体のin vitro成熟化に。
  • σ1受容体に対するその作用を研究するために、σ 1Rアンタゴニストとして。
  • in vitroにおけるヒト多能性間葉系間質細胞(hMSC)の分化に対するその作用を研究するために。
生物化学的/生理学的作用
プロゲステロンは、妊娠を維持させるホルモンです。ほぼすべての哺乳類において胚の形成、発達および生存に不可欠です。このホルモンは、全妊娠期間に渡り子宮内膜間質に特異的に発現するプロゲステロン受容体を介して作用します。筋肉内投与すると早産を防ぐことが知られています。また、プロゲステロンは、ゴナドロピン分泌を制御し、性的行動を活性化し、卵巣事象を誘発して排卵に至らせます。胎児の発達と分化を促進し、子宮の収縮を防ぎます。
包装
容量はプロゲステロン含有量に基づいています。
その他情報
1グラムあたり、メチル-β-シクロデキストリンと結合した、約70 mgのプロゲステロンが含有されています。。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
P7556-100MG:
P7556-BULK:
2016179:
P7556-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical Reproductive Medicine and Surgery, 838, 17-17 (2007)
Adding hormones sequentially could be an effective approach for IVM of dog oocytes
Evecen M, et al.
Theriogenology, 75(9), 1647-1651 (2011)
Neurosteroid Hormones Modulate the Differentiation of Adult Human Multipotent Mesenchymal Stromal Cells
Tiftikcioglu BI, et al.
Journal of stem cell research & therapy, 4(9), 2-2 (2012)
Ligands exert Biased Activity to regulate Sigma 1 Receptor interactions with cationic TRPA1, TRPV1 and TRPM8 channels
Cortes ME, et al.
Frontiers in Pharmacology, 10(9), 634-634 (2019)
Neonatal progesterone programs adult uterine responses to progesterone and susceptibility to uterine dysfunction
Dhakal P, et al.
Endocrinology, 156(10), 3791-3803 (2015)