アッセイ
≥98.00% (TLC)
品質水準
形状
powder
テクニック
ELISA: suitable
溶解性
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO4/c1-14(25)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24-28-13-21(26)27)8-10-22(15,2)20(17)9-11-23(18,19)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3,(H,26,27)/b24-16+/t17-,18+,19-,20-,22-,23+/m0/s1
InChI Key
PPELYUTTZHLIAZ-CDUDAXDSSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
適用法令
Jan Code
P3277-25MG-PW:
P3277-50MG:
P3277-10MG:
P3277-25MG:
P3277-5MG:
P3277-BULK:
P3277-VAR:
試験成績書(COA)