製品名
β-エストラジオール-6-オン 6-(O-カルボキシメチルオキシム),
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98.00% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C\C(=N\OCC(O)=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H25NO5/c1-20-7-6-13-12-3-2-11(22)8-15(12)17(21-26-10-19(24)25)9-14(13)16(20)4-5-18(20)23/h2-3,8,13-14,16,18,22-23H,4-7,9-10H2,1H3,(H,24,25)/b21-17-/t13-,14-,16+,18+,20+/m1/s1
InChI Key
AWARIMYXKAIIGO-UYGYUSPXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K2126-BULK:
K2126-VAR:
K2126-5MG-PW:
K2126-10MG:
K2126-1MG:
K2126-50MG-PW:
K2126-5MG:
K2126-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)