Merck
C0299000
Calcium glucoheptonate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Calcium gluceptate, α-D-Glucoheptonic acid calcium salt, D-Glycero-D-glucoheptonic acid calcium salt, Calcium α-D-heptagluconate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26CaO16
CAS番号:
分子量:
490.42
Beilstein:
6104529
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcium glucoheptonate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ca++].OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O.OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/2C7H14O8.Ca/c2*8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2*2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;;+2/p-2
InChI Key
FATUQANACHZLRT-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Calcium glucoheptonate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Prashant Kumar Modi et al.
PloS one, 14(9), e0222240-e0222240 (2019-09-10)
Calcium is the key macromineral having a role in skeletal structure and function, muscle contraction, and neurotransmission. Bone remodeling is maintained through a constant balance between calcium resorption and deposition. Calcium deficiency is resolved through calcium supplementation, and among the