Merck
C0682000
セファロチン ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-(2-チエニルアセトアミド)セファロスポラン酸 ナトリウム塩, セファロチン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
418.42
Beilstein:
4120706
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefalotin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
InChI Key
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cefalotin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:細菌細胞壁のペプチドグリカン層の合成を妨げます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対し有効です。
耐性機序:セファロスポリナーゼ産生は製品を不活性化します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
販売規制が適用される場合もございます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ming-Han Hugo Lee et al.
Journal of glaucoma, 24(1), 87-88 (2013-08-24)
One recognized complication of trabeculectomy with visually devastating potential is blebitis. We present a case of a 74-year-old woman with a culture and polymerase chain reaction-positive Abiotrophia defectiva bleb-associated endophthalmitis. Abiotrophia defectiva is a rare but possible cause of endophthalmitis