安全性情報
C1905000
クロルプロパミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(p-クロロベンゼンスルホニル)-3-プロピル尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13ClN2O3S
CAS番号:
分子量:
276.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorpropamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI Key
RKWGIWYCVPQPMF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Chlorpropamide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C1905000:
C1905000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chlorpropamide--alcohol flush: the case in favour.
C Johnston et al.
Diabetologia, 26(1), 1-5 (1984-01-01)
The chlorpropamide alcohol flush.
P G Wiles et al.
Clinical science (London, England : 1979), 67(4), 375-381 (1984-10-01)
[Flush induced by chlorpropamide-alcohol (CAF): a genetic marker of diabetes mellitus or an undesirable effect of the drug?].
J Sabán et al.
Revista clinica espanola, 176(3), 107-111 (1985-02-01)
Jing Li et al.
Critical care medicine, 42(12), e734-e740 (2014-11-18)
Cooling following cardiac arrest can improve survival significantly. However, delays in achieving target temperature may decrease the overall benefits of cooling. Here, we test whether lipid emulsion, a clinically approved drug reported to exert cardioprotection, can rescue heart contractility in
A hypothesis for the molecular mechanism of action of chlorpropamide in the treatment of diabetes mellitus and diabetes insipidus.
R M Zusman et al.
Federation proceedings, 36(13), 2728-2729 (1977-12-01)