Merck
524182
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモチアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HBr2NS
CAS番号:
分子量:
242.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
45-49 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
InChI Key
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
材料科学においてビルディングブロックとして用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524182-BULK:
524182-VAR:
524182-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemistry of Materials, 15, 557-563 (2003)
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 43, 1164-1165 (2002)