Merck
677914
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HBr2NS
CAS番号:
分子量:
242.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
80-84 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1csc(Br)n1
InChI
1S/C3HBr2NS/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChI Key
MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
メリチアゾールC合成のビルディングブロックは、4-ビニルチアゾール誘導体とジエノート側鎖との間での、高い(E)-選択的クロスメタセシスに使用します
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
677914-1G:
677914-BULK:
677914-5G:
677914-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julian Gebauer et al.
Organic letters, 9(17), 3425-3427 (2007-07-20)
A short and convergent synthesis of the myxobacterial antibiotic melithiazole C is described featuring a highly E-selective cross-metathesis as the key step.