Merck
663018
Sigma-Aldrich
シクロプロピルアセチレン
Neat, 97%
別名:
エチニルシクロプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6
CAS番号:
分子量:
66.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.429
bp
51 °C
密度
0.781 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
InChI Key
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
663018-25G:
663018-VAR:
663018-BULK:
663018-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)