Merck
C120006
Sigma-Aldrich
シクロプロピルメチルケトン
99%
別名:
アセチルシクロプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5COCH3
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1633817
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI Key
HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Synthesis of 1,2,4-trioxepanes and 1,2,4-trioxocanes via photooxygenation of homoallylic alcohols.:この研究では、プロセスの主要試薬としてシクロプロピルメチルケトンを使用した、新奇な1,2,4-トリオキセパンおよび1,2,4-トリオキソカンの合成について探索しています。この研究結果では、有機化学および医薬品中間体の生産におけるこの合成経路の効率および可能性のある用途が示されています(Singh et al., 2006)。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C120006-100G:
C120006-BULK:
C120006-VAR:
C120006-25G:
C120006-5KG:
C120006-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage