安全性情報
CRM42231
Supelco
LC/MS Pesticides Calibration Mix 5
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
包装
ampule of 1 mL
pkg of 50MG
テクニック
LC/MS: suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Bendiocarb
    Benzoylprop-ethyl
    Carbofuran
    Demeton-S-methyl-sulfon
    Diethofencarb
    Disulfoton-sulfone
    Ethiofencarb
    Fenoxycarb
    Fenthion-sulfone
    Fenthionsulfoxide
    Flonicamid
    Furathiocarb
    Methiocarb
    Omethoate
    Pencycuron
    Promecarb
    Propoxur
    Carbaryl
    Spiromesifen
    Sulfentrazone
    Tebufenozide
    Tepraloxydim
    Thiabendazole
    Thiacloprid
    Thiametoxam
    Thiodicarb
    Thiofanox
    Thiofanox-sulfoxide
    Tralkoxydim
    Trifloxystrobin
    Zoxamide
    すべて表示 (31)
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM42231-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)