Merck
D3000000
ドキシサイクリン ハイクレート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ドキシサイクリンヒドロクロリドヘミエタノラート半水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
CAS番号:
分子量:
512.94
Beilstein:
5702728
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
doxycycline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI Key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Doxycycline hyclate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ドキシサイクリン塩酸塩は、ライム病スピロヘータBorrelia burgdorferiに対する炎症応答を阻害します。
活性スペクトル:in vivoにおけるマトリックスメタロプロテイナーゼの広域スペクトル阻害剤に対して有効です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D3000000-1EA:
D3000000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xuefeng Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(38), 13870-13875 (2014-09-06)
Metastatic spread is the leading cause of cancer mortality. Breast cancer (BCa) metastatic recurrence can happen years after removal of the primary tumor. Here we show that Ubc13, an E2 enzyme that catalyzes K63-linked protein polyubiquitination, is largely dispensable for
Shumei Song et al.
Cancer research, 74(15), 4170-4182 (2014-06-08)
Cancer stem cells (CSC) are purported to initiate and maintain tumor growth. Deregulation of normal stem cell signaling may lead to the generation of CSCs; however, the molecular determinants of this process remain poorly understood. Here we show that the
Clinical practice. Lyme disease.
Eugene D Shapiro
The New England journal of medicine, 370(18), 1724-1731 (2014-05-03)
Satish K Madala et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(8), L726-L735 (2014-02-11)
A number of growth factors and signaling pathways regulate matrix deposition and fibroblast proliferation in the lung. The epidermal growth factor receptor (EGFR) family of receptors and the transforming growth factor-β (TGF-β) family are active in diverse biological processes and
Alistair C Darby et al.
The ISME journal, 8(4), 925-937 (2013-10-25)
The bacterium Wolbachia (order Rickettsiales), representing perhaps the most abundant vertically transmitted microbe worldwide, infects arthropods and filarial nematodes. In arthropods, Wolbachia can induce reproductive alterations and interfere with the transmission of several arthropod-borne pathogens. In addition, Wolbachia is an