安全性情報
E2470050
Etodolac impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO
CAS番号:
分子量:
189.25
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etodolac
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
InChI Key
UVSDNCAZVSQJQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Etodolac impurity H EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
E2470050-1EA:
E2470050-10MG:
E2470050:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)