安全性情報
1268769
USP
Etodolac impurity H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO
CAS番号:
分子量:
189.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
etodolac
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)CCO)cccc2CC
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
InChI Key
UVSDNCAZVSQJQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Etodolac impurity H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Etodolac Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1268769-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)